man

Test

CAS RN 10130-89-9

HOOSClOO

CAS RN 10130-89-9

IUPAC Name: 4-(chlorosulfonyl)benzoic acid
Sinonimi: 4-(chlorosulfonyl)benzoic acid
Peso molecolare (g/mol): 220.62
Formula molecolare: C7H5ClO4S
InChi Key: PTCSSXYPZOFISK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Forma fisica 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)