man

Test

CAS RN 10133-30-9

OS

CAS RN 10133-30-9

IUPAC Name: 1-benzothiophene-5-carbaldehyde
Sinonimi: 1-benzothiophene-5-carbaldehyde
Peso molecolare (g/mol): 162.21
Formula molecolare: C9H6OS
InChi Key: QHHRWAPVYHRAJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=CC=C2SC=CC2=C1
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati