man

Test

CAS RN 10134-98-2

OOHS

CAS RN 10134-98-2

IUPAC Name: 1-benzothiophene-7-carboxylic acid
Sinonimi: 1-benzothiophene-7-carboxylic acid
Peso molecolare (g/mol): 178.21
Formula molecolare: C9H6O2S
InChi Key: LJPSRTWIAXVPIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C2SC=CC2=CC=C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati