man

Test

CAS RN 10139-58-9

RhONOOONOOONOO

CAS RN 10139-58-9

IUPAC Name: rhodium(3+) trinitrate
Sinonimi: rhodium(3+) trinitrate
Peso molecolare (g/mol): 288.92
Formula molecolare: N3O9Rh
InChi Key: VXNYVYJABGOSBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Rh+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Percent Purity 
  • (2)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)