CAS RN 10141-05-6
CAS RN 10141-05-6
IUPAC Name:
λ²-cobalt(2+) dinitrate
Sinonimi:
cobalt(II) nitrate
Peso molecolare (g/mol):
182.94
Formula molecolare:
CoN2O6
InChi Key:
UFMZWBIQTDUYBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
1
–
1
di
1
risultati