man

Test

CAS RN 1014691-61-2

CH3OHNNHSOOSOOCH3

CAS RN 1014691-61-2

IUPAC Name: methyl 3-{[2-methoxy-4-(phenylamino)phenyl]sulfamoyl}thiophene-2-carboxylate
Sinonimi: methyl 3-{[2-methoxy-4-(phenylamino)phenyl]sulfamoyl}thiophene-2-carboxylate
Peso molecolare (g/mol): 418.48
Formula molecolare: C19H18N2O5S2
InChi Key: NDFKBGWLUHKMFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=C(C=CS1)S(=O)(=O)NC1=C(OC)C=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati