accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1015-38-9

PSHS

CAS RN 1015-38-9

IUPAC Name: diphenyl(sulfanyl)-λ⁵-phosphanethione
Sinonimi: diphenyl(sulfanyl)-λ⁵-phosphanethione
Peso molecolare (g/mol): 250.31
Formula molecolare: C12H11PS2
InChi Key: CLUOCCWZZAGLPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: SP(=S)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Forma fisica 
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)