accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10177-29-4

NClOOH

CAS RN 10177-29-4

IUPAC Name: 4-chloropyridine-3-carboxylic acid
Sinonimi: 4-chloropyridine-3-carboxylic acid
Peso molecolare (g/mol): 157.55
Formula molecolare: C6H4ClNO2
InChi Key: IMRGVWZLCZERSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(Cl)C=CN=C1
Percent Purity 
  • (2)
  • (2)
Quantità 
  • (2)
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)