accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1017778-48-1

FNOFF

CAS RN 1017778-48-1

IUPAC Name: 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Sinonimi: 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Peso molecolare (g/mol): 187.12
Formula molecolare: C8H4F3NO
InChi Key: UTZWKIRYUNRDTJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)OC1=C(C=C(F)C=C1)C#N

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati