man

Test

CAS RN 101861-59-0

NBrBr

CAS RN 101861-59-0

IUPAC Name: 3,5-dibromoquinoline
Sinonimi: 3,5-dibromoquinoline
Peso molecolare (g/mol): 286.95
Formula molecolare: C9H5Br2N
InChi Key: IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC2=C(Br)C=CC=C2N=C1
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati