accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10199-89-0

ONOClNON

CAS RN 10199-89-0

IUPAC Name: 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Sinonimi: 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Peso molecolare (g/mol): 199.55
Formula molecolare: C6H2ClN3O3
InChi Key: IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C2=NON=C12
Percent Purity 
  • (3)
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Colore 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati