accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 102-06-7

NH2HNN

CAS RN 102-06-7

IUPAC Name: N,N''-diphenylguanidine
Sinonimi: 1,3-diphenylguanidine
Peso molecolare (g/mol): 211.27
Formula molecolare: C13H13N3
InChi Key: OWRCNXZUPFZXOS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(NC1=CC=CC=C1)=NC1=CC=CC=C1
Punti di ebollizione 
  • (3)
  • (3)
Percent Purity 
  • (3)
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forma fisica 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)