accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 102-07-8

OHNHN

CAS RN 102-07-8

IUPAC Name: 1,3-diphenylurea
Sinonimi: 1,3-diphenylurea N,N'-difenylmocovina diphenyl urea, unsym usaf EK-534 acardite I diphenylurea, sym acardite karbanilid
Peso molecolare (g/mol): 212.25
Formula molecolare: C13H12N2O
InChi Key: GWEHVDNNLFDJLR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Punti di ebollizione 
  • (2)
  • (2)
Percent Purity 
  • (2)
  • (2)
Quantità 
  • (2)
  • (2)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)