accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10200-59-6

OSN

CAS RN 10200-59-6

IUPAC Name: 1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Sinonimi: 1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Peso molecolare (g/mol): 113.13
Formula molecolare: C4H3NOS
InChi Key: ZGTFNNUASMWGTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=NC=CS1
Punti di ebollizione 
  • (2)
  • (2)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Percent Purity 
  • (2)
  • (2)
Forma fisica 
  • (4)
Quantità 
  • (2)
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)