accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 102185-33-1

OPOOONHBrClNaNa

CAS RN 102185-33-1

IUPAC Name: 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
Sinonimi: 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
Peso molecolare (g/mol): 324.45
Formula molecolare: C8H4BrClNO4P
InChi Key: QRXMUCSWCMTJGU-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [O-]P([O-])(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
Percent Purity 
  • (2)
  • (2)
Quantità 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati