accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1023-01-4

CH3NNBr

CAS RN 1023-01-4

IUPAC Name: 2-(4-bromophenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Sinonimi: 2-(4-bromophenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Peso molecolare (g/mol): 287.16
Formula molecolare: C14H11BrN2
InChi Key: OUTIKDPVXLJCLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CN2C=C(N=C2C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati