accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10241-05-1

ClClClClClMo

CAS RN 10241-05-1

IUPAC Name: molybdenum(5+) pentachloride
Sinonimi: molybdenum(5+) pentachloride
Peso molecolare (g/mol): 273.2
Formula molecolare: Cl5Mo
InChi Key: GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Forma fisica 
  • (4)
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)