accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 102429-07-2

FFOBr

CAS RN 102429-07-2

IUPAC Name: 2-bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethan-1-one
Sinonimi: 2-bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone
Peso molecolare (g/mol): 235.03
Formula molecolare: C8H5BrF2O
InChi Key: CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(F)=C(C=C1)C(=O)CBr
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Percent Purity 
  • (2)
  • (3)
Quantità 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)