accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1026201-95-5

OFFFBrOH

CAS RN 1026201-95-5

IUPAC Name: [3-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Sinonimi: [3-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Peso molecolare (g/mol): 271.03
Formula molecolare: C8H6BrF3O2
InChi Key: CQQFETSXXFSLPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC(OC(F)(F)F)=CC(Br)=C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati