accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10269-01-9

H2NBr

CAS RN 10269-01-9

IUPAC Name: 1-(3-bromophenyl)methanamine
Sinonimi: 1-(3-bromophenyl)methanamine
Peso molecolare (g/mol): 186.05
Formula molecolare: C7H8BrN
InChi Key: SUYJXERPRICYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC1=CC=CC(Br)=C1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Percent Purity 
  • (3)
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Forma fisica 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)