man

Test

CAS RN 10282-30-1

NN

CAS RN 10282-30-1

IUPAC Name: 4-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Sinonimi: 4-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Peso molecolare (g/mol): 172.23
Formula molecolare: C11H12N2
InChi Key: ZNMSYUCZLWETII-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
Percent Purity 
  • (3)
  • (2)
Quantità 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)