man

Test

CAS RN 10294-29-8

ClAu

CAS RN 10294-29-8

IUPAC Name: gold(1+) chloride
Sinonimi: gold chloride gold monochloride AuCl
Peso molecolare (g/mol): 232.42
Formula molecolare: AuCl
InChi Key: FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].[Au+]
Percent Purity 
  • (2)
  • (2)
  • (3)
Forma fisica 
  • (7)
Quantità 
  • (1)
  • (3)
  • (3)
Grado 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)