accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10294-41-4

CeONOOONOOONOOH2OH2OH2OH2OH2OH2O

CAS RN 10294-41-4

IUPAC Name: cerium(3+) trinitrate
Sinonimi: cerium(3+) trinitrate
Peso molecolare (g/mol): 326.13
Formula molecolare: CeN3O9
InChi Key: HSJPMRKMPBAUAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Forma fisica 
  • (7)
  • (3)
  • (1)
Percent Purity 
  • (2)
  • (4)
Grado 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)