accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 103-01-5

CAS RN 103-01-5

IUPAC Name: sodium 2-(phenylamino)acetate
Sinonimi: sodium DL-α-phenylaminoacetate
Peso molecolare (g/mol): 173.15
Formula molecolare: C8H8NNaO2
InChi Key: YEMGQZDWLLBIEY-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[O-]C(=O)CNC1=CC=CC=C1
Percent Purity 
  • (2)
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)