accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 103-16-2

OHO

CAS RN 103-16-2

IUPAC Name: 4-(benzyloxy)phenol
Sinonimi: monobenzone MBEH monobenzyl ether of hydroquinone agerite monobenzon monobenzonum superlite (antioxidant) hydroquinone monobenzyl ether (substance) dermochinona P-(benzyloxy) phenol
Peso molecolare (g/mol): 200.24
Formula molecolare: C13H12O2
InChi Key: VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (5)
Percent Purity 
  • (5)
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Forma fisica 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)