accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 103-49-1

NH

CAS RN 103-49-1

IUPAC Name: dibenzylamine
Sinonimi: dibenzyl amine
Peso molecolare (g/mol): 197.28
Formula molecolare: C14H15N
InChi Key: BWLUMTFWVZZZND-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)