accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 103-50-4

O

CAS RN 103-50-4

IUPAC Name: [(benzyloxy)methyl]benzene
Sinonimi: dibenzyl ether
Peso molecolare (g/mol): 198.27
Formula molecolare: C14H14O
InChi Key: MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Punti di ebollizione 
  • (3)
  • (2)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Percent Purity 
  • (3)
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)