accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 103-72-0

SCN

CAS RN 103-72-0

IUPAC Name: isothiocyanatobenzene
Sinonimi: phenylisothiocyanate
Peso molecolare (g/mol): 135.18
Formula molecolare: C7H5NS
InChi Key: QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: S=C=NC1=CC=CC=C1
Punti di ebollizione 
  • (3)
  • (3)
Percent Purity 
  • (3)
  • (3)
Quantità 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forma fisica 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)