accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 103-89-9

CH3ONHCH3

CAS RN 103-89-9

IUPAC Name: N-(4-methylphenyl)acetamide
Sinonimi: 4-methylacetanilide
Peso molecolare (g/mol): 149.19
Formula molecolare: C9H11NO
InChi Key: YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NC1=CC=C(C)C=C1
Punti di ebollizione 
  • (3)
  • (2)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Percent Purity 
  • (3)
  • (2)
Quantità 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)