accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1031-07-8

ClClClOSOOOClClCl

CAS RN 1031-07-8

IUPAC Name: 1,9,10,11,12,12-hexachloro-4,6-dioxa-5λ⁶-thiatricyclo[7.2.1.0²,⁸]dodec-10-ene-5,5-dione
Sinonimi: endosulfan sulfate
Peso molecolare (g/mol): 422.9
Formula molecolare: C9H6Cl6O4S
InChi Key: AAPVQEMYVNZIOO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: ClC1=C(Cl)C2(Cl)C3COS(=O)(=O)OCC3C1(Cl)C2(Cl)Cl
Quantità 
  • (3)
  • (2)
Da utilizzare con (apparecchiatura) 
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)