accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10326-41-7

H3COHOHO

CAS RN 10326-41-7

IUPAC Name: 2-hydroxypropanoic acid
Sinonimi: lactic acid milchsaeure
Peso molecolare (g/mol): 90.08
Formula molecolare: C3H6O3
InChi Key: JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)C(O)=O
Quantità 
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (1)
  • (1)