accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 103470-68-4

H3CCH3OOH3CCH3OOH3CCH3OOY

CAS RN 103470-68-4

IUPAC Name: yttrium(3+) tris(2-ethylhexanoate)
Sinonimi: yttrium(3+) tris(2-ethylhexanoate)
Peso molecolare (g/mol): 518.52
Formula molecolare: C24H45O6Y
InChi Key: AGOMHFKGCMKLDA-UHFFFAOYNA-K
SMILES: [Y+3].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
Forma fisica 
  • (3)
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)