man

Test

CAS RN 104-51-8

H3C

CAS RN 104-51-8

IUPAC Name: butylbenzene
Sinonimi: N-butylbenzene
Peso molecolare (g/mol): 134.22
Formula molecolare: C10H14
InChi Key: OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCC1=CC=CC=C1
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punti di ebollizione 
  • (3)
  • (3)
Percent Purity 
  • (3)
  • (3)
Forma fisica 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)