man

Test

CAS RN 104-94-9

H3CONH2

CAS RN 104-94-9

IUPAC Name: 4-methoxyaniline
Sinonimi: P-anisidine p-anisidine antimonyl tartrate
Peso molecolare (g/mol): 123.16
Formula molecolare: C7H9NO
InChi Key: BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(N)C=C1
Punti di ebollizione 
  • (3)
  • (3)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma fisica 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)