accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 104147-69-5

ONOOBr

CAS RN 104147-69-5

IUPAC Name: 1-(3-bromopropoxy)-2-nitrobenzene
Sinonimi: 1-(3-bromopropoxy)-2-nitrobenzene
Peso molecolare (g/mol): 260.09
Formula molecolare: C9H10BrNO3
InChi Key: HPZBIRIHQKSGGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1OCCCBr
Molecular Weight (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Percent Purity 
  • (1)
  • (1)
Forma fisica 
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
Punti di ebollizione 
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)