accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 104197-14-0

H3COFBrF

CAS RN 104197-14-0

IUPAC Name: 5-bromo-1,3-difluoro-2-methoxybenzene
Sinonimi: 5-bromo-1,3-difluoro-2-methoxybenzene
Peso molecolare (g/mol): 223.02
Formula molecolare: C7H5BrF2O
InChi Key: CDOQKISJPOWBKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(F)C=C(Br)C=C1F
Punti di ebollizione 
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati