accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10420-33-4

H3COOCH3OOOCH3

CAS RN 10420-33-4

IUPAC Name: 1,4-dimethyl 2-acetylbutanedioate
Sinonimi: 1,4-dimethyl 2-acetylbutanedioate
Peso molecolare (g/mol): 188.18
Formula molecolare: C8H12O5
InChi Key: XREKLQOUFWBSFH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OC
Punti di ebollizione 
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati