accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10420-89-0

H3CNH3

CAS RN 10420-89-0

IUPAC Name: (1S)-1-(naphthalen-1-yl)ethan-1-aminium
Sinonimi: (1S)-1-(naphthalen-1-yl)ethanaminium
Peso molecolare (g/mol): 172.25
Formula molecolare: C12H14N
InChi Key: RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
SMILES: C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Punti di ebollizione 
  • (5)
  • (2)
Percent Purity 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
Quantità 
  • (3)
  • (1)
  • (3)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)