accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10463-20-4

OOONOO

CAS RN 10463-20-4

IUPAC Name: 2-(3-nitro-4-oxidophenyl)acetate
Sinonimi: 2-(3-nitro-4-oxidophenyl)acetate
Peso molecolare (g/mol): 195.13
Formula molecolare: C8H5NO5
InChi Key: QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [O-]C(=O)CC1=CC=C([O-])C(=C1)[N+]([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Quantità 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Forma fisica 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)