accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10466-61-2

H3CCH3NH2NH2OHCl

CAS RN 10466-61-2

IUPAC Name: 2-amino-4-methylpentanamide hydrochloridyl
Sinonimi: 2-amino-4-methylpentanamide hydrochloridyl
Peso molecolare (g/mol): 165.64
Formula molecolare: C6H14ClN2O
InChi Key: RZSFOUWIFWFUGW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [Cl].CC(C)CC(N)C(N)=O

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)