accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10476-85-4

H2OH2OH2OH2OH2OH2OClClSr

CAS RN 10476-85-4

IUPAC Name: strontium(2+) hexahydrate dichloride
Sinonimi: strontium chloride
Peso molecolare (g/mol): 266.61
Formula molecolare: Cl2H12O6Sr
InChi Key: AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Forma fisica 
  • (2)
  • (2)
  • (5)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
Percent Purity 
  • (2)
  • (2)
Grado 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)