man

Test

CAS RN 104830-06-0

NH2NI

CAS RN 104830-06-0

IUPAC Name: 3-iodopyridin-2-amine
Sinonimi: 3-iodopyridin-2-amine
Peso molecolare (g/mol): 220.01
Formula molecolare: C5H5IN2
InChi Key: UUDNBWSHTUFGDQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC=CC=C1I
Molecular Weight (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Percent Purity 
  • (2)
  • (2)
Quantità 
  • (2)
  • (2)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)