man

Test

CAS RN 104934-51-2

SMen

CAS RN 104934-51-2

IUPAC Name: 2,5-dimethyl-3-octylthiophene amine
Sinonimi: 2,5-dimethyl-3-octylthiophene amine
Peso molecolare (g/mol): 241.44
Formula molecolare: C14H27NS
InChi Key: RXIQSINDOTYIGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N.CCCCCCCCC1=C(C)SC(C)=C1
Quantità 
  • (2)
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (4)
  • (2)
  • (2)