accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1049730-81-5

CH3H3CCH3OONHNCH3

CAS RN 1049730-81-5

IUPAC Name: tert-butyl 3-[(methylamino)methyl]azetidine-1-carboxylate
Sinonimi: tert-butyl 3-[(methylamino)methyl]azetidine-1-carboxylate
Peso molecolare (g/mol): 200.28
Formula molecolare: C10H20N2O2
InChi Key: LNDGYTKISRFVOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNCC1CN(C1)C(=O)OC(C)(C)C

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (1)
  • (1)