accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 105-48-6

H3CCH3OOCl

CAS RN 105-48-6

IUPAC Name: propan-2-yl 2-chloroacetate
Sinonimi: isopropyl chloroacetate
Peso molecolare (g/mol): 136.58
Formula molecolare: C5H9ClO2
InChi Key: VODRWDBLLGYRJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)OC(=O)CCl
Punti di ebollizione 
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati