accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 105-57-7

H3COCH3OCH3

CAS RN 105-57-7

IUPAC Name: 1,1-diethoxyethane
Sinonimi: 1,1-diethoxyethane
Peso molecolare (g/mol): 118.18
Formula molecolare: C6H14O2
InChi Key: DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(C)OCC
Punti di ebollizione 
  • (2)
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)