man

Test

CAS RN 10534-59-5

H3CNCH3H3CH3CCH3OO

CAS RN 10534-59-5

IUPAC Name: tetrabutylazanium acetate
Sinonimi: tetrabutylammonium ion acetate
Peso molecolare (g/mol): 301.52
Formula molecolare: C18H39NO2
InChi Key: MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)