man

Test

CAS RN 1053657-14-9

CH3H3CPH2NCH3CH3

CAS RN 1053657-14-9

IUPAC Name: (2-aminoethyl)bis(propan-2-yl)phosphane
Sinonimi: (2-aminoethyl)diisopropylphosphane
Peso molecolare (g/mol): 161.23
Formula molecolare: C8H20NP
InChi Key: QUVUVMRUSAKOPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)P(CCN)C(C)C
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Percent Purity 
  • (1)
Forma fisica 
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)