accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 112-57-2

H2NNHHNNHNH2

CAS RN 112-57-2

IUPAC Nome: (2-aminoethyl)[2-({2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl}amino)ethyl]amine
Sinonimi: tetraethylenepentamine tetraethylpentylamine tetren tetraethylene pentamine tetraethylenpentamin
Peso molecolare (g/mol): 189.31
Formula molecolare: C8H23N5
InChi Key: FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCCNCCNCCNCCN

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)