accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1719-03-5

2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H

CAS RN 1719-03-5

IUPAC Nome: (²H₁₂)chrysene
Sinonimi: (²H₁₂)chrysene
Peso molecolare (g/mol): 240.37
Formula molecolare: C18H12
InChi Key: WDECIBYCCFPHNR-AQZSQYOVSA-N
SMILES: [2H]C1=C([2H])C([2H])=C2C(C([2H])=C([2H])C3=C2C([2H])=C([2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C32)=C1[2H]
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (5)
  • (1)
Percent Purity 
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)